Läs mer
Metabolite 4-Chloroaniline in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12992434 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12992434 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12992434 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P810990
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroaniline
Förpackning Ampoule(s)
CAS 106-47-8
Molekylformel C6H6ClN
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N)Cl
IUPAC-namn 4-chloroaniline
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 127.571
PubChem CID 7812
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:20331