Läs mer
4-Chlorophenol in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12912494 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12912494 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12912494 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P812070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenol
Förpackning Ampoule(s)
CAS 106-48-9
Molekylformel C6H5ClO
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1O)Cl
IUPAC-namn 4-chlorophenol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 128.555
PubChem CID 4684
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:28078