Läs mer
4-klorfenol i vatten 725 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12976143 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12976143 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12976143 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F128981
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenol
Förpackning Ampull
CAS 106-48-9
Molekylformel C6H5ClO
Koncentration 725 μg/mL
InChI-nyckel WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=CC=C1O)Cl
IUPAC-namn 4-klorfenol
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 128.555
PubChem CID 4684
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:28078