Läs mer
4-klorfenylfenyleter i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12953114 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12953114 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12953114 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P873650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenyl phenyl ether
Förpackning Ampull
CAS 7005-72-3
Fysisk form Vätska
Molekylformel C12H9ClO
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00055431
InChI-nyckel PGPNJCAMHOJTEF-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER ClC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-namn 1-klor-4-fenoxibensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 204.65
PubChem CID 23436
Kvantitet 10 mL