Läs mer
4-nonylfenol i toluen 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12906153 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12906153 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12906153 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer CM 10098
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nonylphenol (technical)
Förpackning Ampull
CAS 84852-15-3
Molekylformel C15H24O
Koncentration 100 μg/ml
InChI-nyckel SNQQPOLDUKLAAF-UHFFFAOYSA-N
Typ Organisk standardlösning med en komponent
LEDER CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1O
IUPAC-namn 2-nonylfenol
Lösningsmedel eller matris Toluen
Molekylvikt (g/mol) 220.356
PubChem CID 67296
Kvantitet 1 mL