Läs mer
5-Androstane in DCM 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12917093 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12917093 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 12917093 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P882210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminohippuric acid reagent.
Förpackning Bottle
CAS 121-17-5
Analyt- eller komponentnamn 5_-Androstane
Molekylformel C7H3ClF3NO2
Koncentration 1000 μg/mL
MDL-nummer MFCD00007084
InChI-nyckel TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Typ Mass Spectrometry Standard
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Element 5-Androstane
IUPAC-namn 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Kvantitet 5 mL