Läs mer
7,12-dimetylbenso(a)antracen i toluen 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12973124 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12973124 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 12973124 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P873770
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene
Förpackning Ampull
CAS 57-97-6
Fysisk form Vätska
Molekylformel C20H16
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C(C4=CC=CC=C14)C
IUPAC-namn 7,12-dimetylbenso[a]antracen
Lösningsmedel eller matris Toluene
Molekylvikt (g/mol) 256.348
PubChem CID 6001
Kvantitet 5 mL
ChEBI CHEBI:254496