Läs mer
Acenaphthene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12916243 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 12916243
Brand: Fisher Chemical P802430
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acenaphthene
Förpackning Ampoule
CAS 83-32-9
Fysisk form Liquid
Molekylformel C12H10
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00003807
UN-nummer 1230
InChI-nyckel CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
IUPAC-namn 1,2-dihydroacenaphthylene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 154.21
PubChem CID 6734
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:22154
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Acenaphthene 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361 + P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .