Läs mer
Acenaftylen i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12996243 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
12996243 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 12996243 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P802550
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Kemiskt namn eller material Acenaphthylene
Förpackning Ampull
CAS 208-96-8
Fysisk form Vätska
Molekylformel C12H8
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00003806
InChI-nyckel HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
IUPAC-namn acenaftylen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 152.20
PubChem CID 9161
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:33081