Läs mer
Acetaldehyd-DNPH i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12912754 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Conditionnement:
1ml
Code produit Kvantitet Conditionnement
12912754 1 mL 1ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12912754 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P836000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Spécification
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde-DNPH
Förpackning Ampull(ar)
CAS 1019-57-4
Molekylformel C8H8N4O4
Koncentration 100 mu;g/ml
UN-nummer 1648
InChI-nyckel ONBOQRNOMHHDFB-MBXJOHMKSA-N
LEDER CC=NNC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-[(Z)-etylidenamino]-2,4-dinitroanilin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 224.176
PubChem CID 5716974
Kvantitet 1 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Acetaldehyde-DNPH 100ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Mention de danger
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Conseils de prudence
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.