Läs mer
Acetaldehyd i metanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12953134 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12953134 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12953134 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P873860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2259.51 SEK
    1893.40 SEK / 1ml
    Save 366.11 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde
Förpackning Ampull
CAS 75-07-0
Fysisk form Vätska
Molekylformel C2H4O
Koncentration 1000 μg/ml
UN-nummer 1230
InChI-nyckel IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Typ Organisk standardlösning med en komponent
LEDER CC=O
IUPAC-namn acetaldehyd
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 44.053
PubChem CID 177
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:15343
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Acetaldehyde 1000ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .