Läs mer
Acetaldehyd i vatten 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12963134 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12963134 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 12963134 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P873870
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetaldehyde
Förpackning Ampull
CAS 75-07-0
Fysisk form Vätska
Molekylformel C2H4O
Koncentration 1000 μg/ml
InChI-nyckel IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Typ Organisk standardlösning med en komponent
LEDER CC=O
IUPAC-namn acetaldehyd
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 44.053
PubChem CID 177
Kvantitet 5 mL
ChEBI CHEBI:15343