Läs mer
Acetone-DNPH in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12986263 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12986263 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12986263 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P802920
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone-DNPH
Förpackning Ampoule
CAS 34256-82-1
Fysisk form Liquid
Molekylformel C14H20ClNO2
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel VTNQPKFIQCLBDU-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCC1=CC=CC(=C1N(COCC)C(=O)CCl)C
IUPAC-namn 2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 269.769
PubChem CID 1988
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:2394
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Acetone-DNPH 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .