Läs mer
Acetofenon i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12973134 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12973134 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 12973134 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P873880
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetophenone
Förpackning Ampull
CAS 98-86-2
Fysisk form Vätska
Molekylformel C8H8O
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1-fenyletanon
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 120.151
PubChem CID 7410
Kvantitet 5 mL
ChEBI CHEBI:27632