missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aclonifen in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™

Produktkod. 12956283 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12956283 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12956283 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P803210

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Aclonifen
Förpackning Ampoule
CAS 74070-46-5
Fysisk form Liquid
Molekylformel C12H9ClN2O3
Koncentration 100 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel DDBMQDADIHOWIC-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])N)Cl
IUPAC-namn 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 264.665
PubChem CID 92389
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Aclonifen 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.