Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acroleine |
| Förpackning | Ampoule |
| CAS | 107-02-8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylformel | C3H4O |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| MDL-nummer | MFCD00006998 |
| InChI-nyckel | HGINCPLSRVDWNT-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| LEDER | C=CC=O |
| Visa mer |