Läs mer
Akrylamid i vatten 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12956093 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12956093 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12956093 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F116471
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide
Förpackning Ampull
CAS 79-06-1
Molekylformel C3H5NO
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00008032
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER NC(=O)C=C
IUPAC-namn prop-2-enamid
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:28619