Läs mer
Aldikarb i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12929493 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Kvantitet unitSize
12929493 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 12929493 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P803560
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Kemiskt namn eller material Aldicarb
Förpackning Ampull
CAS 116-06-3
Fysisk form Vätska
Molekylformel C7H14N2O2S
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1648
InChI-nyckel QGLZXHRNAYXIBU-WEVVVXLNSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC(C)(C=NOC(=O)NC)SC
IUPAC-namn [(E)-(2-metyl-2-metylsulfanylpropyliden)amino] N-metylkarbamat
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 190.261
PubChem CID 9570071
Kvantitet 1 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Aldicarb,2-methyl-2-(methylthio)propanal-O-(N-methylcarbamoyl)oxime 100ug/ml in acetonitrile
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .