Läs mer
alfa, alfa, alfa-trifluortoluen i metanol 200 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12976003 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12976003 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12976003 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F113071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Kemiskt namn eller material Alpha,Alpha,Alpha-Trifluorotoluene
Förpackning Ampull
CAS 98-08-8
Molekylformel C7H5F3
Koncentration 200 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC-namn trifluormetylbensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 146.112
PubChem CID 7368
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:36810
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .