Läs mer
Metabolite Alpha-Endosulfan in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Endosulfan-alpha |
| Förpackning | Ampoule(s) |
| CAS | 959-98-8 |
| Molekylformel | C9H6Cl6O3S |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI-nyckel | RDYMFSUJUZBWLH-AZVNHNRSSA-N |
| LEDER | C1C2C(COS(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.904 |
| PubChem CID | 12309460 |
| Visa mer |