Läs mer
Amidosulfuron i aceton 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12939503 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12939503 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12939503 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P803810
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amidosulfuron
Förpackning Ampull
CAS 120923-37-7
Fysisk form Vätska
Molekylformel C9H15N5O7S2
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1090
InChI-nyckel CTTHWASMBLQOFR-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CN(S(=O)(=O)C)S(=O)(=O)NC(=O)NC1=NC(=CC(=N1)OC)OC
IUPAC-namn 1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-[metyl(metylsulfonyl)sulfamoyl]urea
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 369.367
PubChem CID 91777
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:2635
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Amidosulfuron 10ug/ml in acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .