Läs mer
Amidosulfuron i aceton 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12949503 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12949503 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12949503 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P803820
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amidosulfuron
Förpackning Ampull
CAS 120923-37-7
Fysisk form Vätska
Molekylformel C9H15N5O7S2
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1090
InChI-nyckel CTTHWASMBLQOFR-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CN(S(=O)(=O)C)S(=O)(=O)NC(=O)NC1=NC(=CC(=N1)OC)OC
IUPAC-namn 1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-[metyl(metylsulfonyl)sulfamoyl]urea
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 369.367
PubChem CID 91777
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:2635
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Amidosulfuron 100ug/ml in acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .