Läs mer
Amitraz i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12933154 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12933154 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12933154 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P874040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amitraz
Förpackning Ampull
CAS 33089-61-1
Fysisk form Vätska
Molekylformel C19H23N3
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel QXAITBQSYVNQDR-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)N=CN(C)C=NC2=C(C=C(C=C2)C)C)C
IUPAC-namn N'-(2,4-dimetylfenyl)-N-[(2,4-dimetylfenyl)iminometyl]-N-metylmetanimidamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 293.414
PubChem CID 36324
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:2665
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Amitraz,N,N-bis(2,4-xylyliminomethyl) methylamine 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .