Läs mer
Anilin i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12959513 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12959513 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12959513 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P804180
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline
Förpackning Ampull
CAS 62-53-3
Fysisk form Vätska
Molekylformel C6H7N
Koncentration 10 μg/ml
MDL-nummer MFCD00007629
InChI-nyckel PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Typ Organisk standardlösning med en komponent
LEDER NC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn anilin
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 93.13
PubChem CID 6115
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:17296