Läs mer
Anthracene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12929523 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12929523 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12929523 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P804310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthracene
Förpackning Ampoule
CAS 120-12-7
Fysisk form Liquid
Molekylformel C14H10
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00001240
InChI-nyckel MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
IUPAC-namn anthracene
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 178.23
PubChem CID 8418
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:35298