Läs mer
Anthraquinone in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12949523 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12949523 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12949523 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P804390
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthraquinone
Förpackning Ampull
CAS 84-65-1
Fysisk form Vätska
Molekylformel C14H8O2
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00001188
UN-nummer 1648
InChI-nyckel RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC-namn antracen-9,10-dion
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 208.22
PubChem CID 6780
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:40448
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Anthraquinone 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .