Läs mer
Aroclor 1016 i metyl-tert.butyleter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12986133 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12986133 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12986133 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F120061
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aroclor 1016
Förpackning Ampull
CAS 12674-11-2
Molekylformel C12H7Cl3
Koncentration 1000 μg/mL
InChI-nyckel RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,3-diklor-5-(3-klorfenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris MTBE
Molekylvikt (g/mol) 257.538
PubChem CID 38037
Kvantitet 1 mL