Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aroclor 1221 |
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 11104-28-2 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Kvantitet | 1 mL |