Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arochlor 1232 (PCB 1232) |
| Förpackning | Ampoule |
| CAS | 11141-16-5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| UN-nummer | 1593 |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Kvantitet | 1 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Standard solution Aroclor 1232 100 ug/ml in dichloromethane
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .