Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aroclor 1232 |
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 11141-16-5 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 mL |