Läs mer
Aroclor 1232 i metyl-tert.butyleter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aroclor 1232 |
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 11141-16-5 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Methyl-tert.butylether |
| Kvantitet | 1 mL |