Läs mer
Aroclor 1242 i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12986123 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12986123 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12986123 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F119761
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aroclor 1242
Förpackning Ampull
CAS 53469-21-9
Molekylformel C12H6Cl4
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel ALFHIHDQSYXSGP-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2-diklor-3-(2,4-diklorfenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 291.98
PubChem CID 63103
Kvantitet 1 mL