Läs mer
Aroclor 1242 i metyl-tert.butyleter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12916143 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12916143 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12916143 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F120091
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aroclor 1242
Förpackning Ampull
CAS 53469-21-9
Molekylformel C12H6Cl4
Koncentration 1000 μg/mL
InChI-nyckel ALFHIHDQSYXSGP-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2-diklor-3-(2,4-diklorfenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris MTBE
Molekylvikt (g/mol) 291.98
PubChem CID 63103
Kvantitet 1 mL