Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aroclor 1248 |
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 12672-29-6 |
| Molekylformel | C12H6Cl4 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI-nyckel | UTMWFJSRHLYRPY-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| LEDER | C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,3-diklor-5-(3,5-diklorfenyl)bensen |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Visa mer |