missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aroclor 1248 i metyl-tert.butyleter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter

Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aroclor 1248 |
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 12672-29-6 |
| Molekylformel | C12H6Cl4 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| InChI-nyckel | UTMWFJSRHLYRPY-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| LEDER | C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,3-diklor-5-(3,5-diklorfenyl)bensen |
| Lösningsmedel eller matris | MTBE |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?