Läs mer
Aroclor 1254 i metyl-tert.butyleter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12936143 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12936143 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12936143 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F120111
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aroclor 1254
Förpackning Ampull
CAS 11097-69-1
Molekylformel C12H5Cl5
Koncentration 1000 μg/mL
InChI-nyckel AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,3-triklor-4-(2,3-diklorfenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris MTBE
Molekylvikt (g/mol) 326.422
PubChem CID 40470
Kvantitet 1 mL