Läs mer
Aroclor 1260 i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12916133 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12916133 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12916133 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F119791
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aroclor 1260
Förpackning Ampull
CAS 11096-82-5
Molekylformel C12H4Cl6
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel BTAGRXWGMYTPBY-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=C(C(=C1C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,3-triklor-4-(2,3,4-triklorfenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 360.864
PubChem CID 38018
Kvantitet 1 mL