Läs mer
Aroclor 1260 i metanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12976023 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 12976023
Brand: Fisher Chemical F113631
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arochlor 1260
Förpackning Ampull
CAS 11096-82-5
Molekylformel C12H4Cl6
Koncentration 1000 μg/mL
InChI-nyckel BTAGRXWGMYTPBY-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=C(C(=C1C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,3-triklor-4-(2,3,4-triklorfenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 360.864
PubChem CID 38018
Kvantitet 1 mL