Läs mer
Aroclor 1260 i metyl-tert.butyleter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12946143 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12946143 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12946143 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F120121
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aroclor 1260
Förpackning Ampull
CAS 11096-82-5
Molekylformel C12H4Cl6
Koncentration 1000 μg/mL
InChI-nyckel BTAGRXWGMYTPBY-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=C(C(=C1C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,3-triklor-4-(2,3,4-triklorfenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris MTBE
Molekylvikt (g/mol) 360.864
PubChem CID 38018
Kvantitet 1 mL