missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aroclor 1016 i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™

Produktkod. 12966123 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12966123 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12966123 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F119731

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Aroclor 1016
Förpackning Ampull
CAS 12674-11-2
Molekylformel C12H7Cl3
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,3-diklor-5-(3-klorfenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 257.538
PubChem CID 38037
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.