Läs mer
Aroclor 1016 i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996003 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12996003 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12996003 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F113211
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aroclor 1016
Förpackning Ampull
CAS 12674-11-2
Molekylformel C12H7Cl3
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,3-diklor-5-(3-klorfenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 257.538
PubChem CID 38037
Kvantitet 1 mL