Läs mer
Atrazin i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12979543 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12979543 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12979543 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P804990
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Atrazine
Förpackning Ampull
CAS 1912-24-9
Fysisk form Vätska
Molekylformel C8H14ClN5
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00041810
UN-nummer 1648
InChI-nyckel MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)C)=N1
IUPAC-namn 6-klor-4-N-etyl-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 215.69
PubChem CID 2256
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:15930
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Atrazine,2-chloro-4-ethylamine-6-isopropylamine-1,3,5-triazine 100ug/ml in acetonitrile
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361 + P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.