Läs mer
Azinfos-etyl i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12939573 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12939573 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12939573 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P805610
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azinphos-ethyl
Förpackning Ampull
CAS 2642-71-9
Fysisk form Vätska
Molekylformel C12H16N3O3PS2
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1648
InChI-nyckel RQVGAIADHNPSME-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCOP(=S)(OCC)SCN1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
IUPAC-namn 3-(dietoxifosfinotioylsulfanylmetyl)-1,2,3-bensotriazin-4-on
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 345.372
PubChem CID 17531
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:38587
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Azinphos-ethyl,O,O-diethyl 4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .