Läs mer
Azinfos-metyl i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12999573 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12999573 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12999573 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P805690
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azinphos-methyl (Guthion)
Förpackning Ampull
CAS 86-50-0
Fysisk form Vätska
Molekylformel C10H12N3O3PS2
Koncentration 100 μg/ml
UN-nummer 1648
InChI-nyckel CJJOSEISRRTUQB-UHFFFAOYSA-N
Typ Organisk standardlösning med en komponent
LEDER COP(=S)(OC)SCN1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
IUPAC-namn 3-(dimetoxifosfinotioylsulfanylmetyl)-1,2,3-bensotriazin-4-on
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 317.318
PubChem CID 2268
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:2953
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Azinphos-methyl,O,O-dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .