Läs mer
Bentazon i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12999583 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12999583 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12999583 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P806000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bentazone
Förpackning Ampull
CAS 25057-89-0
Fysisk form Vätska
Molekylformel C10H12N2O3S
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC(C)N1C(=O)C2=CC=CC=C2NS1(=O)=O
IUPAC-namn 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-lH-2$l^{6},1,3-bensotiadiazin-4-on
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 240.277
PubChem CID 2328
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:3018
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Bentazone,3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one-2,2-dioxide 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .