Läs mer
Bentazon i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12919593 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12919593 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12919593 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P806020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bentazone
Förpackning Ampull
CAS 25057-89-0
Fysisk form Vätska
Molekylformel C10H12N2O3S
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC(C)N1C(=O)C2=CC=CC=C2NS1(=O)=O
IUPAC-namn 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-lH-2$l^{6},1,3-bensotiadiazin-4-on
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 240.277
PubChem CID 2328
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:3018