Läs mer
Bentazone in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12929593 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12929593 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12929593 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P806030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bentazone
Förpackning Ampoule
CAS 25057-89-0
Fysisk form Liquid
Molekylformel C10H12N2O3S
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC(C)N1C(=O)C2=CC=CC=C2NS1(=O)=O
IUPAC-namn 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2$l^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 240.277
PubChem CID 2328
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:3018
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1 ML Metabolite Bentazone in Methanol 100µg/mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol