missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metabolite Benzo(a)anthracenei n Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™

Produktkod. 12999603 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12999603 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12999603 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P806420

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzo(a)anthracene D12
Förpackning Ampoule(s)
CAS 1718-53-2
Molekylformel C18H12
Koncentration 100 μg/mL
UN-nummer 1145
InChI-nyckel DXBHBZVCASKNBY-AQZSQYOVSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC4=CC=CC=C4C=C32
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[a]anthracene
Lösningsmedel eller matris Methyl-tert.butylether
Molekylvikt (g/mol) 240.367
PubChem CID 12279531
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.