Läs mer
Metabolite Benzo(g,h,i)perylene in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo(g,h,i)perylene |
| Förpackning | Ampoule(s) |
| CAS | 191-24-2 |
| Molekylformel | C22H12 |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI-nyckel | GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2 |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.338 |
| PubChem CID | 9117 |
| Show More |