Läs mer
Metabolite Benzo(g,h,i)perylene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12969623 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12969623 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12969623 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P806730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo(g,h,i)perylene
Förpackning Ampoule(s)
CAS 191-24-2
Molekylformel C22H12
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 276.338
PubChem CID 9117
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34568